Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ L/S™
Código de producto. 11705128
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11705128 14 1 PCS
11715128 16 1 PCS
11725108 25 1 PCS
11745128 18 1 PCS
11795118 13 1 PCS
11735128 17 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11705128 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0642414
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una
  • Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Muy baja unión de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
  • Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 14
Caudal De 0,21 a 130 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas