Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ para tubos de PTFE
Código de producto. 11785978 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de bomba
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11785978 Cabezal de bomba 1 PCS
1 options
Código de producto. 11785978 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7739000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1140.79€ / paquete de 1
    Ahorro 159.21€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Transfiera líquidos que contienen pequeñas partículas con este cabezal de bomba. El cabezal de bomba para tubos de PTFE rígidos Masterflex™ es ideal para aplicaciones como la filtración, la inyección de sustancias químicas o el muestreo de alta pureza. Diseñados para líquidos de alta pureza y disolventes orgánicos agresivos.
  • El cabezal de la bomba de PTFE utiliza juegos de tubos de PTFE rígidos de 4 o 6 mm de diámetro externo
  • Los tubos de PTFE son la única parte mojada, lo que garantiza la pureza del líquido y una excelente compatibilidad química.
  • Ofrece una amplia gama de caudales a presiones de hasta 6,9 bar
  • Cabezal de bomba de seis rodillos con oclusión ajustable
  • Apriete la oclusión para una mayor presión, aflójela para una mayor vida útil de los tubos
  • Transfiera líquido que contenga partículas pequeñas
  • Compatible con unidades L/S que admitan dos o más cabezales de bomba (1/10 hp mínimo)
  • Para obtener mejores resultados, hacer funcionar a entre 1 y 300 rpm
Especificaciones
Caudal De 0,06 a 17 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos de alta pureza y disolventes orgánicos agresivos
N.º de rodillos 6
Tipo de oclusión Ajustables
Fondo total (métrico) 5,7 cm
Altura global (métrico) 12 cm
Anchura global (métrico) 8,3 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo de tubos Tubo de PTFE rígido
Tipo Cabezal de bomba
Velocidad De 1 a 300 rpm