Learn More
Masterflex™ Sistemas de bomba de consola analógica de velocidad variable L/S™
Código de producto. 11749779 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 17 a 1700 ml/min
De 4,8 a 480 ml/min
Cabezal de bomba:
L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Cabezal de bomba Tamaño de la unidad
11749779 De 17 a 1700 ml/min L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 1 PCS
11739779 De 4,8 a 480 ml/min L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11749779 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7791620
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Personalice su aplicación con estas transmisiones de bomba. La unidad de bomba MasterFlex™ Easy-Load 3 L/S™ peristáltica de plástico ABS cuenta con un motor reversible, una carcasa de plástico ABS apilable resistente a salpicaduras y un motor de 1/10 CV para un funcionamiento suave y una larga vida de servicio.
Personalice su aplicación con estas transmisiones de bomba.La unidad de bomba MasterFlex™ Easy-Load 3 L/S™ peristáltica de plástico ABS cuenta con un motor reversible, una carcasa de plástico ABS apilable resistente a salpicaduras y un motor de 1/10 CV para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
  • Permite el apilamiento de 2 o 4 cabezas de bomba en la misma unidad para crear un sistema de bomba multicanal.
  • La pantalla digital le ofrece un control preciso de sus aplicaciones de medición
  • Tubo de —purga de motor reversible antes o después del bombeo; bombee fluido en cualquier dirección
  • Ajustes precisos y repetibles con el indicador LED de 3 dígitos de rpm
  • Hay dos formas de controlar la velocidad, la dirección y el inicio/—parada: utilice el teclado de membrana o las capacidades de control remoto.
  • Los accionamientos aceptan 9 tipos diferentes de cabezal de bomba: Estándar, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanal, alto rendimiento, cartucho, tubo de PTFE y diafragma de PTFE
  • Incluye cable de 1,8 m (1,8 m) cable de alimentación —de 115 VCA: enchufe estándar de EE. UU.; 230 VCA: IEC Toma 320/CEE22
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001:2008
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 17 a 1700 ml/min
Motor Speed 600 rpm
Reversible Sí
Incluye Accionamiento de consola de precisión 07528-10 -, tubos de 10 pies (3 m) C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24, Cabezal de bomba Easy-Load II 77200-62
Material ABS (Carcasa)
Modelo L/S Easy-Load II
Tipo de motor 1/10 hp
Cabezal de bomba L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Longitud global (métrico) 352,55 mm
Anchura global (métrico) 210,82 mm
Altura global (métrico) 215,9 mm
Requisitos eléctricos 1.8/1.2 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Frecuencia 50/60 Hz