Learn More
Masterflex™ Sistemas de bomba de consola analógica de velocidad variable L/S™
Descripción
Personalice su aplicación con estas transmisiones de bomba.La unidad de bomba MasterFlex™ Easy-Load 3 L/S™ peristáltica de plástico ABS cuenta con un motor reversible, una carcasa de plástico ABS apilable resistente a salpicaduras y un motor de 1/10 CV para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
- Permite el apilamiento de 2 o 4 cabezas de bomba en la misma unidad para crear un sistema de bomba multicanal.
- La pantalla digital le ofrece un control preciso de sus aplicaciones de medición
- Tubo de —purga de motor reversible antes o después del bombeo; bombee fluido en cualquier dirección
- Ajustes precisos y repetibles con el indicador LED de 3 dígitos de rpm
- Hay dos formas de controlar la velocidad, la dirección y el inicio/—parada: utilice el teclado de membrana o las capacidades de control remoto.
- Los accionamientos aceptan 9 tipos diferentes de cabezal de bomba: Estándar, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanal, alto rendimiento, cartucho, tubo de PTFE y diafragma de PTFE
- Incluye cable de 1,8 m (1,8 m) cable de alimentación —de 115 VCA: enchufe estándar de EE. UU.; 230 VCA: IEC Toma 320/CEE22
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001:2008 |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | De 4,8 a 480 ml/min |
| Motor Speed | 600 rpm |
| Reversible | Sí |
| Incluye | Accionamiento de consola de precisión 07528-10, tubos de 10 pies (3 m) C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16, Cabezal de bomba Easy-Load 3 77800-60 |
| Material | ABS (Carcasa) |
| Modelo | L/S Easy-Load 3 |
| Mostrar más |