Learn More
Masterflex™ Cabezal de alto rendimiento para tubos de precisión, ATEX Zone 2
Tienda Masterflex ProductosDescripción
- La oclusión de los tubos es automática y optimizada cuando el cabezal de la bomba se cierra y ancla (tubo de carga en 15 segundos o menos)
- Caudales de hasta 3400 ml/min con tubos de precisión L/S de alto rendimiento
- Presión de hasta 150 psi (10,3 bar) con tubos para bombas de alta presión (HP) L/S
- Carcasa de nailon reforzada y lecho de oclusión con montaje de rotor/rodillo de acero inoxidable
- Los modelos con sensor de interbloqueo de cabezal abierto detienen el motor de accionamiento cuando se abre el cabezal de la bomba (cuando se utiliza con unidades equipadas con sensor)
- Compatible con todas las unidades L/S 1/10 hp que aceptan dos o más cabezales de bomba
- Clasificación ATEX: Ex II 3 G Ex h IIC T6 Gc
- Los cabezales de la bomba de alto rendimiento L/S no son compatibles con las unidades de la L/S Economy Console de la serie 07554
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | Volumen por revolución: Tubos L/S 16, 25, 17, 18: 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml |
| Caudal | De 0,0018 a 2800 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Compatible con todas las unidades L/S 1/10 hp que aceptan dos o más cabezales de bomba |
| Altura (métrica) de succión | 8,8 m |
| N.º de canales | 1 canales |
| N.º de rodillos | Tres rodillos |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Altura global (métrico) | 101 mm |
| Longitud global (métrico) | 69 mm |
| Anchura global (métrico) | 146 mm |
| Mostrar más |