Learn More
Cole Parmer™ Cabezal de alto rendimiento Masterflex™ 77252-60 para tubos de precisión con sensor de cabezal abierto
Código de producto. 15777167 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,0018 a 2800 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15777167 De 0,0018 a 2800 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 15777167 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 7725260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00€
    834.38€ / paquete de 1
    Ahorro 127.62€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El nuevo diseño patentado ofrece cambios de tubos más rápidos, repetibilidad mejorada y ergonomía mejorada.
  • La oclusión de los tubos es automática y optimizada cuando el cabezal de la bomba se cierra y ancla (tubo de carga en 15 segundos o menos)
  • Caudales de hasta 3400 ml/min con tubos de precisión L/S de alto rendimiento
  • Presión de hasta 150 psi (10,3 bar) con tubos para bombas de alta presión (HP) L/S
  • Carcasa de nailon reforzada y lecho de oclusión con montaje de rotor/rodillo de acero inoxidable
  • Los modelos con sensor de interbloqueo de cabezal abierto detienen el motor de accionamiento cuando se abre el cabezal de la bomba (cuando se utiliza con unidades equipadas con sensor)
  • Compatible con todas las unidades L/S 1/10 hp que aceptan dos o más cabezales de bomba
  • Los cabezales de la bomba de alto rendimiento L/S no son compatibles con las unidades de la L/S Economy Console de la serie 07554
Especificaciones
Capacidad (métrico) Volumen por revolución: Tubos L/S 16, 25, 17, 18: 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml
Caudal De 0,0018 a 2800 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Compatible con todas las unidades L/S 1/10 hp que aceptan dos o más cabezales de bomba
Altura (métrica) de succión 8,8 m
N.º de canales 1 canales
N.º de rodillos Tres rodillos
Tipo de oclusión Fijo
Altura global (métrico) 101 mm
Longitud global (métrico) 69 mm
Anchura global (métrico) 146 mm
Línea de productos L/S Series
Material del rodillo Acero inoxidable
Sensores Sensor de cabezal abierto
Presión máxima 150 psi
Material del envase Poliamida de nailon relleno de vidrio