Learn More
Masterflex™ Conjunto de cables del conector macho de 31pines redondos
Código de producto. 11799979
Change view
Click to view available options
Tamaño:
AWG 26
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño unitSize
11799979 AWG 26 1 PCS
1 options
Código de producto. 11799979 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0757580
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Conecte fácilmente su unidad Masterflex™ a un PLC u otro dispositivo de control
  • Construido en PVC duradero
  • Largo 25 pies. La longitud del cable (7,9 m) hace que la conexión sea sencilla
  • El cable tiene un calibre de cable de 26 AWG.
  • Tipo de conexión: redonda de 31 pines
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Conexión a PLC u otra interfaz de control
Para utilizar con Masterflex Unidades digitales lavables
Incluye Conector de terminal y cable con extremos de cable pelados
Material PVC
Longitud global (imperial) 25 ft.
Cantidad 1 unidad
Tamaño AWG 26
Tipo CONJUNTO DE CABLES
Longitud (métrico) 7.9 m