Learn More
Eppendorf™ Termociclador de alta presión de 96 pocillos Mastercycler X50p
El termociclador Eppendorfl™ Mastercycler X50 es la síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de PCR para aplicaciones de PCR de investigación y para estandarización para aplicaciones de PCR rutinarias. Un nuevo concepto de pantalla táctil muy intuitivo pone todas esas ventajas al alcance de su mano.
Marca:  Eppendorf™ 6315000015
Código de producto. 15816731
  • 11410.00€ / paquete de 1
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Índice de calentamiento: 5 °C/s
  • Innovador gradiente en 2D para optimización avanzada de PCR
  • Índice de calentamiento: 5 °C/s
  • Precisión de temperatura del bloque: ±0,15 °C
  • Interfaz de pantalla táctil
  • La unidad puede controlar hasta otras nueve unidades (los cicladores conectados no tienen una interfaz de pantalla táctil)
  • Tapa de alta presión
  • Tamaño reducido
  • Garantía de 2 años
Certifications
declaración de conformidad
Servicio Técnico
Garantía de 2 años