Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus X2e, enchufe de UE
Código de producto. 15548831 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 64/32 tubos para PCR de 0,2 mL o 24/10 posiciones de tubos para PCR de 0,5 mL
Código de producto.
15548831 Capacidad: 64/32 tubos para PCR de 0,2 mL o 24/10 posiciones de tubos para PCR de 0,5 mL
1 options
Código de producto. 15548831 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6339000016
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ciclador PCR con capacidad para ejecutar dos protocolos simultáneos e independientes.
  • Bloque grande para ensayos grandes - bloque pequeño para ensayos pequeños
  • Programación gráfica intuitiva
  • Bloque universal para tiras, tubos de PCR de 0,1 ml, 0,2 ml y 0,5 ml
  • Tamaño reducido
  • Gradiente opcional para la optimización de PCR
  • Notificación por correo electrónico
  • El concepto flexlid™ permite el uso de todo tipo de consumibles con ajuste automático de la altura de la tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 37 a 110 °C (tapa), de 4 a 99 °C (bloque)
Contenido y almacenamiento Enchufe de la UE
Dimensiones 25 X 41,2 x 33 cm
Capacidad 64/32 tubos para PCR de 0,2 ml o 24/10 posiciones de tubos para PCR de 0,5 ml
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, Optimización de una PCR
Interfaz de usuario CAN_in/CAN_out, Ethernet
N.º de programas > 700 programas
Tapa calefactada Sí
Peso 11 kg