Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus Flat Eco, enchufe UE
Ciclador de PCR versátil, silencioso y de bajo consumo.
Brand:  Eppendorf™ 6330000013
Product Code. 15755675
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products »
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Programación gráfica intuitiva
  • Tamaño reducido
  • Bloque universal para la máxima flexibilidad
  • Conecte hasta 2 Mastercycler nexus eco a su unidad existente
  • Disponible con gradiente
  • Notificación por correo electrónico
  • El concepto flexlid™ permite el uso de todo tipo de consumibles con ajuste automático de la altura de la tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions