Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Sellable con films adhesivos y sellador térmico
- Resistencia a altas temperaturas
- Alta resistencia a prod
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 1 mL |
| Forma del pocillo | Base redonda (pocillo U) |
| N.° por paquete | A granel |
| Cantidad | 50/Cs. |
| Mostrar más |