Learn More
Atago™ Refractómetro clínico modelo MASTER-SUR/NM
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro clínico |
| Scale Range | Gravedad específica de la orina de 1000 a 1060, Proteína de suero de 0 a 12 g/100 ml |
| Índice de refracción | Desde 1,3330 hasta 1,3660 |
| Modelo | MASTER-SUR/NM |
| Tipo de escala | Orina S.G., proteína sérica, índice de refracción |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para fines clínicos: proteína sérica, gravedad específica de la orina e índice de refracción |
| Peso (métrico) | 110 g |