Learn More
Atago™ Refractómetro clínico modelo MASTER-SUR/Nα
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro clínico |
| Scale Range | Gravedad específica de la orina de 1000 a 1060, Proteína de suero de 0 a 12 g/100 ml |
| Índice de refracción | Desde 1,3330 hasta 1,3660 |
| Modelo | MAESTRO-SUR/Nα |
| Exactitud | Escala de gravedad específica de orina de ± 0,001, escala de proteína sérica de ± 0,2 g, 100 ml, escala del índice de refracción de ± 0,0005 nD de 10 a 30 °C |
| Tipo de escala | Orina S.G., proteína sérica, índice de refracción |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para fines clínicos: proteína sérica, gravedad específica de la orina e índice de refracción |
| Clasificación IP | IP65 |
| Peso (métrico) | 110 g |