Learn More
Atago™ Refractómetro de salinidad modelo MASTER-S10α
Código de producto. 11446148
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
11446148 cada uno
1 options
Código de producto. 11446148 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 2471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    145.59€ / paquete de 1
    Ahorro 17.41€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Especificaciones
Tipo Refractómetro de salinidad
Scale Range De 0 a 10 g/100 g de cloruro de sodio
Modelo MAESTRO-S10α
Exactitud ± 0,2 % de 10 a 30 °C
Tipo de escala Cloruro sódico
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para controlar la concentración de agua salada, como en el cocinado o lavado de mariscos
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 105 g