Learn More
Atago™ Refractómetro de salinidad modelo MASTER-S/MillM
Descripción
MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro de salinidad |
| Scale Range | De 0 a 100 de salinidad, Gravedad específica de 1,000 a 1,070 |
| Modelo | MASTER-S/MillM |
| Tipo de escala | Salinidad, gravedad específica |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide la salinidad y gravedad específica del agua de mar y utiliza un nuevo material que es duradero contra muestras saladas |
| Peso (métrico) | 110 g |