Learn More
Atago™ Refractómetro MASTER–50H
Código de producto. 11486138
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
11486138 cada uno
1 options
Código de producto. 11486138 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 2354
Refractómetro de muestreo fácil de leer, fácil de mantener y suave. El refractómetro Atago™ MASTER–50H es un modelo resistente al calor.
  • Modelo para altas temperaturas
  • Prisma de vidrio templado resistente a la corrosión
  • Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
  • Agarre texturizado
  • Equilibrio adecuado
  • Cuerpo optimizado
  • Limpieza sencilla con agua corriente
  • Maletín de almacenamiento cómodo
  • Distribución automática de muestras
  • Tamaño de muestras: 2-3 gotas
  • Compensación automática de la temperatura
Especificaciones
Tipo Refractómetro
Scale Range 0 a 50 Brix
Modelo MASTER–50H
Exactitud 0,5%
Repetibilidad 0,25%
Tipo de escala Brix
Peso (métrico) 130 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,8 x 3,2 x 3,4 cm