Learn More
Atago™ Refractómetro modelo MASTER-10M
Descripción
- Construcción de metal
- Ideal para usar con la resistencia al agua no es una prioridad y la compensación de temperatura se realizará manualmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro |
| Scale Range | 0 a 10 grados Brix |
| Modelo | MAESTRO-10M |
| Exactitud | ±0,2% Brix |
| Repetibilidad | ±0,1% Brix |
| Tipo de escala | Brix |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de bajas concentraciones de zumos de fruta, aceite de corte |
| Peso (métrico) | 155 g |