Learn More
Atago™ Refractómetro modelo MASTER-100H
Código de producto. 11426148
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
11426148 cada uno
1 options
Código de producto. 11426148 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 2384
Especificaciones
Tipo Refractómetro
Scale Range De 60 a 100 Brix
Modelo MASTER-100H
Exactitud ±0,5 % Brix
Repetibilidad ±0,25 % Brix
Tipo de escala Brix
Para utilizar con (aplicación) Medición de mermelada y caramelos
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 130 g