missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody

Código de producto. 16549221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16549221 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16549221 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA596382

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: A-549, A-431, HT-29, MCF7, Mouse lung, Mouse small intestine; Cellular Location: Cytoplasmic granule Immunogen sequence: ITEEEDTWQK LEVIKQFRHP KYNTSTLHHD IMLLKLKEKA SLTLAVGTLP FPSQFNFVPP GRMCRVAGWG RTGVLKPGSD TLQEVKLRLM DPQACSHFRD FDHNLQLCVG NPRKTKSAFK GDSGGPLLCA GVAQGIVSYG RSDAKPPAVF TRISHYRPWI NQILQAN.

This gene product is a chymotryptic serine proteinase that belongs to the peptidase family S1. It is expressed in mast cells and thought to function in the degradation of the extracellular matrix, the regulation of submucosal gland secretion, and the generation of vasoactive peptides. In the heart and blood vessels, this protein, rather than angiotensin converting enzyme, is largely responsible for converting angiotensin I to the vasoactive peptide angiotensin II. Angiotensin II has been implicated in blood pressure control and in the pathogenesis of hypertension, cardiac hypertrophy, and heart failure. Thus, this gene product is a target for cardiovascular disease therapies. This gene maps to 14q11. 2 in a cluster of genes encoding other proteases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mast Cell Chymase
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.51 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica CMA1
N.º de referencia del gen P21844, P23946
Alias de gen alpha-chymase; Chymase; chymase 1; chymase 1 preproprotein transcript E; chymase 1 preproprotein transcript I; chymase 1, mast cell; chymase, heart; chymase, mast cell; CMA1; CYH; CYM; mast cell; Mast cell chymase 1; mast cell protease 3; Mast cell protease 5; mast cell protease I; Mast cell protease III; MCP3P; Mcp5; Mcp-5; Mcpt3; Mcpt5; MCT1; mMCP-5; rMCP-3; rMCP-5; rMCP-III
Símbolos de los genes CMA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 81-247 of human Mast Cell Chymase (CMA1) (NP_0018271).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1215, 17228
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.