missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody
Descripción
Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody for Western Blot
This gene product is a chymotryptic serine proteinase that belongs to the peptidase family S1. It is expressed in mast cells and thought to function in the degradation of the extracellular matrix, the regulation of submucosal gland secretion, and the generation of vasoactive peptides. In the heart and blood vessels, this protein, rather than angiotensin converting enzyme, is largely responsible for converting angiotensin I to the vasoactive peptide angiotensin II. Angiotensin II has been implicated in blood pressure control and in the pathogenesis of hypertension, cardiac hypertrophy, and heart failure. Thus, this gene product is a target for cardiovascular disease therapies. This gene maps to 14q11. 2 in a cluster of genes encoding other proteases.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mast Cell Chymase |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.72 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | CMA1 |
| N.º de referencia del gen | P21844, P23946 |
| Alias de gen | alpha-chymase; Chymase; chymase 1; chymase 1 preproprotein transcript E; chymase 1 preproprotein transcript I; chymase 1, mast cell; chymase, heart; chymase, mast cell; CMA1; CYH; CYM; mast cell; Mast cell chymase 1; mast cell protease 3; Mast cell protease 5; mast cell protease I; Mast cell protease III; MCP3P; Mcp5; Mcp-5; Mcpt3; Mcpt5; MCT1; mMCP-5; rMCP-3; rMCP-5; rMCP-III |
| Símbolos de los genes | CMA1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?