Learn More
Aalborg™ Controlador de flujo de masa de gas
Código de producto. 11783459
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de caudal:
0 a 1 l/min.
0 a 20 l/min.
0 a 30 l/min.
De 0 a 10 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de caudal unitSize
11783459 De 0 a 10 ml/min cada uno
11777899 0 a 30 l/min. cada uno
11767899 0 a 20 l/min. cada uno
11747879 0 a 1 l/min. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11783459 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor GFC17AVAL6C0/3AB01SS
Diseñado para indicar y controlar los caudales establecidos de los gases. Aalborg™ El controlador de flujo másico de gas combina las características y la precisión de los dispositivos de flujo másico convencionales en un diseño compacto único a costos bajos anteriormente inalcanzables.
  • Estructura metálica rígida
  • Lectura LCD inclinable incorporada
  • Protección del circuito
  • Se puede utilizar como dispositivo portátil
  • Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
  • TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Especificaciones
Tipo Controlador de flujo
Exactitud ± 1%
Caudal de aire De 0 a 10 ml/min
Tipo de gas Aire
Tasa de presión 25 psig
Conexiones Conexiones de compresión de 0,63 cm
Descripción Transporta el aire
Intervalo de caudal De 0 a 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Indica y controla el flujo establecido de gases
Detalles de la fuente de alimentación 12 - 26 V, 200 mA (máximo)
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C