Learn More
Ácido Maslínico, TRC
Código de producto. 30005705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005705 5 mg 5 miligramos
30010331 50 mg 50 miligramos
30011863 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1975505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4373-41-5
Fórmula molecular C30 H48 O4
Peso molecular (g/mol) 472.7
Sinónimo Olean-12-en-28-oic acid, 2,3-dihydroxy-, (2α,3β)-, Maslinic acid (6CI), Olean-12-en-28-oic acid, 2α,3β-dihydroxy- (7CI,8CI), (2α,3β)-2,3-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α,3β-Dihydroxyloleanolic acid, 2α,3β-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyoleanolic acid, Crataegolic acid, Crategolic acid, Masilinic acid, Maslic acid
Nombre IUPAC (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10R,11R,12aR,14bS)-10,11-dihidroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-1,3,4,5,6,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crategolic Acid (Maslinic Acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.3553
Porcentaje de pureza >95%