Learn More
Maslinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16453886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453886 25 mg 25 miligramos
16449048 10 mg 10 miligramos
16421468 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16453886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0629
MedChemExpress Maslinic acid can inhibit the DNA-binding activity of NF-κB p65 and abolish the phosphorylation of IκB-α, which is required for p65 activation.
Maslinic acid can inhibit the DNA-binding activity of NF-κB p65 and abolish the phosphorylation of IκB-α, which is required for p65 activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maslinic acid
CAS 4373-41-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H48O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo Crategolic acid 2α-Hydroxyoleanolic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (211.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1([H])[C@]2(C[C@@H](O)[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@@](C4=CC1)(CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)C
Peso molecular (g/mol) 472.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus