Learn More
Masitinib, TRC
Código de producto. 30477841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477841 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30477841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM19750010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Masitinib
CAS 790299-79-5
Fórmula molecular C28 H30 N6 O S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]benzamide, Masitinib, Masivet
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N6OS/c1-20-5-10-24(16-25(20)31-28-32-26(19-36-28)23-4-3-11-29-17-23)30-27(35)22-8-6-21(7-9-22)18-34-14-12-33(2)13-15-34/h3-11,16-17,19H,12-15,18H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,32)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nc(cs4)c5cccnc5)c3)CC1
Nombre IUPAC 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-il-1,3-tiazol-2-il)amino]fenil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 498.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.2202