Learn More
Masitinib, MedChemExpress
Descripción
Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Masitinib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 790299-79-5 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H30N6OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | AB1010 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |