Learn More
MedChemExpress Mas7
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.77% |
| CAS | 145854-59-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1421.81 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 1 mg/mL (0.70 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 50°C) |
| Sinónimo | Mastoparan 7 |