Learn More
MedChemExpress Mas7
Código de producto. 16481908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16481908 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481908 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0258
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Mas7 (Mastoparan 7), a structural analogue of mastoparan, is an activator of heterotrimeric Gi proteins and its downstream effectors.
Especificaciones
Pureza 96.77%
CAS 145854-59-7
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1421.81 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 1 mg/mL (0.70 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 50°C)
Sinónimo Mastoparan 7