missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15352381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15352381 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15352381 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA533920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Gorilla, Monkey (94%) Elephant, Panda (88%) Mouse, Rat, Hamster (82%).

The structure of the MAS1 product indicates that it belongs to the class of receptors that are coupled to GTP-binding proteins and share a conserved structural motif, which is described as a 7-transmembrane segment following the prediction that these hydrophobic segments form membrane-spanning alpha-helices. The MAS1 protein may be a receptor that, when activated, modulates a critical component in a growth-regulating pathway to bring about oncogenic effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica MAS1
N.º de referencia del gen P04201
Alias de gen angiotensin-(1-7) receptor; c-mas; MAS; MAS proto-oncogene; MAS1; Mas-1; MAS1 oncogene; Mas1 proto-oncogene; MAS1 proto-oncogene, G protein-coupled receptor; Mas-related G protein-coupled receptor a; MGC119966; MGRA; Proto-oncogene Mas
Símbolos de los genes MAS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 17 amino acid peptide from C-terminus of human MAS1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4142
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.