missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15536172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15536172 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15536172 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA543669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: VIIFIAILSF LVFTPLMLVS STILVVKIRK NTWASHSSKL YIVIMVTIII Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 86%; Guinea Pig: 86%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%.

The structure of the MAS1 product indicates that it belongs to the class of receptors that are coupled to GTP-binding proteins and share a conserved structural motif, which is described as a 7-transmembrane segment following the prediction that these hydrophobic segments form membrane-spanning alpha-helices. The MAS1 protein may be a receptor that, when activated, modulates a critical component in a growth-regulating pathway to bring about oncogenic effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAS1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MAS1
N.º de referencia del gen P04201
Alias de gen angiotensin-(1-7) receptor; c-mas; MAS; MAS proto-oncogene; MAS1; Mas-1; MAS1 oncogene; Mas1 proto-oncogene; MAS1 proto-oncogene, G protein-coupled receptor; Mas-related G protein-coupled receptor a; MGC119966; MGRA; Proto-oncogene Mas
Símbolos de los genes MAS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human MAS1.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4142
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.