Learn More
Mezcla de pesticidas de Maryland 1 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310193 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30310193 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRES50000140AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 134098-61-6, 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 12771-68-5, 131860-33-8
Nombres de analitos o componentes (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (E)-Fenpyroximate 1000 μg/mL∣Abamectin 1000 μg/mL∣Acetamiprid 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Ancymidol 1000 μg/mL∣Azoxystrobin 1000 μg/mL∣Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL∣Chlorantraniliprole 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Ethephon 1000 μg/mL∣Etoxazole 1000 μg/mL∣Flonicamid 1000 μg/mL∣Fludioxonil 1000 μg/mL∣Imidacloprid 1000 μg/mL∣Methomyl 1000 μg/mL∣Myclobutanil 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Thiacloprid 1000 μg/mL∣Thiamethoxam 1000 μg/mL