Learn More
Watson-Marlow Tubing Marprene Tubería de proceso
Código de producto. 17897933
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
17897933 0,5 mm 5 metros
17297216 0,8 mm 5 metros
12710478 1,6 mm cada uno
17817943 2,4 mm 5 metros
16600114 3,2 mm 5 metros
17837943 4,8 mm 5 metros
12693036 6,4 mm cada uno
13503870 8,0 mm 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17897933 Proveedor Watson-Marlow Tubing N.º de proveedor 902.0005.J16
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este Marprene Los tubos de proceso están hechos de un elastómero termoplástico de larga duración con resistencia a una amplia gama de productos químicos.
  • Marprene Es un elastómero termoplástico de larga duración con resistencia a una amplia gama de productos químicos.
  • Dura al menos 10 veces más que los tubos de otros materiales.
  • Los tubos de larga duración significan que las paradas para cambiar un tubo son eventos poco frecuentes y se solucionan fácilmente con el mantenimiento general.
  • Marprene Tiene una amplia compatibilidad química y es altamente resistente a agentes oxidantes como ozono, peróxidos e hipoclorito de sodio.
  • Marprene Es de color beige y opaco a la luz visible y ultravioleta, con baja permeabilidad al oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno.
  • Cumple con los estándares del USDA para manipulación de alimentos.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Longitud global (imperial) 16 ft.
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1.6 mm
Color Beige
Dureza 62 a 68 (Costa A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Tubería de proceso