Learn More
Maropitant, MedChemExpress
Descripción
Maropitant is a selective and orally active neurokinin (NK1) receptor antagonist. Maropitant acts by blocking the binding of substance P within the emetic center and the chemoreceptor trigger zone (CRTZ). Maropitant is highly effective in preventing vomiting.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maropitant |
| CAS | 147116-67-4 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H40N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (71.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC=C(OC)C(CN[C@@H]2[C@H](C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5CCC2CC5)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 468.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.67 |
| Mostrar más |