Learn More
MedChemExpress MARK Substrate
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 847991-34-8 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1417.61 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |