Learn More
Cole-Parmer™ Indicador de par digital Mark-10
Código de producto. 15524999 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
± 0,5%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
15524999 ± 0,5% cada uno
1 options
Código de producto. 15524999 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 2530164
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Ofrece soluciones de control de calidad para diversos sectores, incluidos el de fabricación, plásticos y productos de consumo para pruebas de par de hasta 6,89 bares (100 libras por pulgada). El indicador de par digital Cole-Parmer™ Mark-10 ofrece precisión para pruebas de par en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario.
  • El sencillo funcionamiento con pulsador le permite seleccionar fácilmente unidades de medida, restablecer a cero y recuperar cargas máximas.
  • El indicador de par puede alimentarse mediante una batería recargable o un adaptador de CA.
  • Su construcción robusta permite utilizar el indicador a mano o montado sobre un banco de pruebas.
  • Solicite el banco de pruebas manual o motorizado por separado.
  • Valores de par máximos guardados y visualizados.
  • Puntos de ajuste programables con indicadores de aprobado/rechazado.
  • Incluye maletín de transporte, adaptador de CA, batería recargable, llave macho con mango en T, cable USB, software MESURLite y software de demostración MESURgauge
Especificaciones
Altura (imperial) 3,875 in
Incluye Maletín de transporte, adaptador de CA, batería recargable, llave macho con mango en T, cable USB, software MESURLite y software de demostración MESURgauge
Anchura (imperial) 2,5 in
Exactitud ± 0,5%
Tipo de producto Indicador de par digital Mark-10