Learn More
Maritoclax, MedChemExpress
Código de producto. 16456836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456836 100 mg 100 miligramos
16442767 50 mg 50 miligramos
16436688 10 mg 10 miligramos
16409247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15613
MedChemExpress Maritoclax (Marinopyrrole A) is a novel and specific Mcl-1 inhibitor with an IC50 value of 10.1 μM, and shows >8 fold selectivity than BCL-xl (IC50 > 80 μM).
Maritoclax (Marinopyrrole A) is a novel and specific Mcl-1 inhibitor with an IC50 value of 10.1 μM, and shows >8 fold selectivity than BCL-xl (IC50 > 80 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maritoclax
CAS 1227962-62-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H12Cl4N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Marinopyrrole A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (84.29 mM)
SMILES OC1=CC=CC=C1C(C2=C(N3C(C(C4=CC=CC=C4O)=O)=CC(Cl)=C3Cl)C(Cl)=C(Cl)N2)=O
Peso molecular (g/mol) 510.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.15
Porcentaje de pureza 95.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease