Learn More
Brady™ Etiquetas marinas para BradyJet J4000 y J5000, BS 5609
Descripción
- Manténgalo colorido: este material pasa por la impresora de inyección de tinta BradyJet J4000 o J5000 para una impresión a todo color de alta resolución
- Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | BS 5609:1986 Sección 2 y sección 3, Cumple con la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polipropileno (B-2585) |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |