Learn More
Tocris Bioscience™ Marimastat
Descripción
Broad spectrum inhibitor of MMPs (IC50 values are 3, 5, 6, 9 and 13 nM for MMP-9, MMP-1, MMP-2, MMP-14 and MMP-7 respectively). Inhibits peritoneal dissemination of human gastric cancer cells in vivo through inhibition of tumor angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Marimastat |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.41 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 331.413 |