Learn More
Marimastat, MedChemExpress
Código de producto. 16441247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441247 50 mg 50 miligramos
16425008 10 mg 10 miligramos
16411229 1 mg 1 miligramo
16407737 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16441247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12169
MedChemExpress Marimastat (BB2516) is a broad spectrum and orally bioavailable inhibitor of MMPs, with potent activity against MMP-9 (IC50=3 nM), MMP-1 (IC50=5 nM), MMP-2 (IC50=6 nM), MMP-14 (IC50=9 nM) and MMP-7 (IC50=13 nM), used in the treatment of cancer.
Marimastat (BB2516) is an angiogenesis and metastasis inhibitor, which limits the growth and production of blood vessels. As an antimetatstatic agent it prevents malignant cells from breaching the basement membranes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Marimastat
Forma física Solid
CAS 154039-60-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H29N3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo BB2516 TA2516
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (301.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)[C@@H](O)[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(NC)=O)C(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 331.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.41
Porcentaje de pureza 98.0%