Descripción
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Certificaciones/conformidad | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Latex Free | No |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (imperial) | 50 mil |
| Estilo de puño de los guantes | Elastizado |
| Revestimiento | Látex de caucho natural |
| Mostrar más |