Learn More
Maribavir, MedChemExpress
Código de producto. 16489567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489567 5 mg 5 miligramos
16443077 50 mg 50 miligramos
16437086 100 mg 100 miligramos
16427028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16305
MedChemExpress Maribavir is a potent inhibitor of histone phosphorylation catalyzed by wild-type pUL97 in vitro, with an IC50 of 3 nM. Maribavir has potent antiviral activity against HCMV and Epstein-Barr virus (EBV).
Maribavir is a potent inhibitor of histone phosphorylation catalyzed by wild-type pUL97 in vitro, with an IC50 of 3 nM. Maribavir has potent antiviral activity against HCMV and Epstein-Barr virus (EBV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maribavir
CAS 176161-24-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19Cl2N3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1263W94 BW1263W94 GW257406X
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (531.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(Cl)C=C2C(N=C(NC(C)C)N2[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)=C1
Peso molecular (g/mol) 376.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.24
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus