Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Código de producto. 15423759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1mg
5 x 10 ug
5 x 5 ug
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423759 5 x 5 ug cada uno
15413759 5 x 10 ug cada uno
15433759 0,1mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423759 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J61103.!X
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Blanco
Cantidad 5 x 5 ug
ensayo 99+%
CAS 145808-47-5
Fórmula molecular C178H286N52O50S7
Formula Weight (peso de la fórmula) 4178,95
Sinónimo rMargatoxina; MgTx
Tipo de producto Margatoxina
Contenido y almacenamiento Ambient temperatures
Para utilizar con (aplicación) Péptido que bloquea los canales de potasio Kv1.3 que dependen de la tensión
Formulario Polvo