Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad «MARCO» con tapa, V2.0
Código de producto. 17957250 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
150 mm
370 mm
125 cm
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
GL45.
R2 in BSP/G2 (m), 2 in Tri-Sure (m)
S50.
S51.
S55.
S60/61
S65.
S70/71
Material:
HDPE-EC
HDPE-EC-EL
Incluye:
Tamiz extraíble, cable de puesta a tierra, control de nivel con flotador de 190 mm
Tamiz extraíble, cable de tierra, lanza de 220 mm
Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm
Tamiz extraíble, cable de toma de tierra
Conditionnement:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Altura (métrico) Tamaño de rosca (métrico) Material Incluye Conditionnement
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
16852130 150 mm GL45. HDPE-EC-EL Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
17155501 150 mm GL 45 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
16802140 370 mm S50. HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de tierra, lanza de 220 mm cada uno
16892130 370 mm S51. HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de tierra, lanza de 220 mm cada uno
16842130 150 mm S55. HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
16882130 370 mm S55. HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de tierra, lanza de 220 mm cada uno
16832130 150 mm S60/61 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
16872130 370 mm S60/61 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de tierra, lanza de 220 mm cada uno
16812130 370 mm S60/61 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de puesta a tierra, control de nivel con flotador de 190 mm cada uno
16802130 370 mm S60/61 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm cada uno
16862130 150 mm S65. HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
16872140 370 mm S65. HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de tierra, lanza de 220 mm cada uno
17863530 125 cm S70/71 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm cada uno
17208870 370 mm R2 in BSP/G2 (m), 2 in Tri-Sure (m) HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17957250 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 318965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.40€ / paquete de 1
    Ahorro 9.60€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se puede cerrar de forma segura para evitar el peligro de ignición.
  • Un moderno embudo con tapa fabricado con HDPE de alta calidad con una resistencia muy alta a ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
  • Borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
  • Innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo para evitar el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
  • Bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
  • El tapón de rosca giratorio facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente
  • Tamiz extraíble para una limpieza sencilla
  • La versión conductiva de MARCO V2.0 es negra, con un color diferente de la versión no conductiva
Spezifikation
Diámetro del área superior (métrico) 140 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material HDPE-EC
Altura (métrico) 125 cm
Color Negro
Incluye Tamiz extraíble, cable de toma de tierra
Número de tapón S70/71
Tamaño de rosca (métrico) S70/71
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa abisagrada
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.