Descripción
- Un moderno embudo con tapa fabricado con HDPE de alta calidad con una resistencia muy alta a ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
- Borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
- Innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo para evitar el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
- Bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
- El tapón de rosca giratorio facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente
- Tamiz extraíble para una limpieza sencilla
- La versión conductiva de MARCO V2.0 es negra, con un color diferente de la versión no conductiva
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 140 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | HDPE-EC |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Negro |
| Incluye | Tamiz extraíble, cable de toma de tierra |
| Tamaño de rosca (métrico) | S55. |
| Tipo de producto | Embudo de seguridad con tapa abisagrada |