Descripción
- Un embudo con tapa moderno fabricado de HDPE de alta calidad con una resistencia muy alta a ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
- El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
- La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
- Una bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
- El tapón de rosca giratorio facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente
- Tamiz extraíble para una limpieza sencilla
- La versión no conductora del MARCO V2.0 está en línea con la SCAT Esquema de colores debido a su coloración azul y blanca.
- Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son en negro y, por lo tanto, difieren claramente en color de la versión no conductora
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 140 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul, blanco |
| Incluye | Tapa con bisagra y lanza |
| Número de tapón | S55 |
| Tipo de producto | Embudo de seguridad |