Learn More
Marcasita, mineral natural, granos, 1,524 a 4,826 mm (≈ 0,06 a 0,19 pulg.), Thermo Scientific™
Código de producto. 11379538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379538 1 g 1 g
11389538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043363.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-36-0
Fórmula molecular FeS2
Peso molecular (g/mol) 119.965
Número MDL MFCD00064690
Clave InChI NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
PubChem CID 14788
Nombre IUPAC bis(sulfanilideno)hierro
SMILES S=[Fe]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Marcasite
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.