Learn More
Marbón CNB 23010, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Marbon CNB 23010 |
| CAS | 26595-57-3 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Marbon CNB 23010 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(O)cc(O)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-aminopirimidina-4,6-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.101 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.038 |