Learn More
Marbofloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Marbofloxacin |
| CAS | 115550-35-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H19 F N4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7H-Pyrido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, Aurizon, Marbocyl, Marbofloxacin, Zeniquin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25) |
| SMILES | CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-fluoro-3-metil-10-(4-metilpiperazin-1-il)-7-oxo-2,3-dihidro-7H-pirido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 362.36 |
| Mostrar más |