Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Marbofloxacin |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 115550-35-1 |
| Color | Amarillo claro |
| Punto de fusión | 268°C |
| Sinónimo | 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-piperazino)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-ij][1,2,4]benzoxadiazine-6-carboxylic acid |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 362.36 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |