Learn More
Marbofloxacina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Marbofloxacin-d8 |
| CAS | 1185053-37-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 2H8 H11 F N4 O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-7-oxo-7H-pyrido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, Marbofloxacin-D8 (piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-D8), Marbofloxacin-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(=O)O)C1([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 370.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.1892 |
| Mostrar más |