Learn More
Notrax Alfombrilla de caucho marmoleado antifatiga Marble Sof-Tyle™
Código de producto. 17732158
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17732158 91 x 60 cm cada uno
17742158 150 x 91 cm cada uno
17702158 2286 x 60 cm cada uno
17712158 2286 x 91 cm cada uno
17722158 2286 x 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17732158 Proveedor Notrax N.º de proveedor 470S2436GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.35€
    115.12€ / paquete de 1
    Ahorro 18.23€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrilla antifatiga de alta resistencia con superficie de caucho a lisa con patrón marmoleado laminado con tecnología Unifusion™ y dorso antideslizante RedStop™. Combina el estilo con una comodidad y durabilidad excepcionales. Ideal para entornos comerciales, de laboratorio y terciarios.
  • Superficie superior de caucho lisa integrada con un patrón marmoleado
  • El caucho proporciona de forma natural tracción para prevenir resbalones y caídas
  • Superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad junto con un alivio de la fatiga
  • Resistente a la mayoría de los líquidos y productos químicos industriales
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
  • Tecnología Unifusion™, diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 60 cm
Color Gris
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material PVC en base de vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm